Documenti fondamentali
294799
Sigma-Aldrich
Chloromethane solution
1.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
Methyl chloride
Scegli un formato
200 ML
310,00 €
310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 ML
310,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
50.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Impurezze
<0.005% water
Densità
0.742 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Radiolysis of aqueous solution of chloromethane was performed with γ-rays[1]. Dechlorination of chloromethane on iron and palladium-iron bimetallic surface in aqueous systems has been reported[2].
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Ozone 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dechlorination of chloromethanes on iron and palladium-iron bimetallic surface in aqueous systems.
Wan C, et al
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 18(6), 1091-1096 (1999)
Xiaofeng Tang et al.
The Journal of chemical physics, 136(3), 034304-034304 (2012-01-28)
Utilizing threshold photoelectron-photoion coincidence (TPEPICO) velocity imaging, dissociation of state-selected CH(3)Cl(+) ions was investigated in the excitation energy range of 11.0-18.5 eV. TPEPICO time-of-flight mass spectra and three-dimensional time-sliced velocity images of CH(3)(+) dissociated from CH(3)Cl(+)(A(2)A(1) and B(2)E) ions were
L El Khoury et al.
The Journal of chemical physics, 136(2), 024319-024319 (2012-01-21)
We present a combined experimental and theoretical study of isolated CH(3)Cl molecules using resonant inelastic x-ray scattering (RIXS). The high-resolution spectra allow extraction of information about nuclear dynamics in the core-excited molecule. Polarization-resolved RIXS spectra exhibit linear dichroism in the
High dose radiolysis of aqueous solutions of chloromethanes: Importance in the storage of radioactive organic wastes.
Rajesh P, et al.
Journal of Nuclear Materials, 361(1), 10-17 (2007)
Francesca Bleken et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(27), 7391-7397 (2010-06-19)
The methylation of ethene by methyl chloride and methanol in the microporous materials SAPO-34 and SSZ-13 has been studied using different periodic atomistic modeling approaches based on density functional theory. The RPBE functional, which earlier has been used successfully in