Documenti fondamentali
Z261505
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, nickel plated
Scegli un formato
1 EA
54,70 €
54,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
54,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
54,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nickel plated
Produttore/marchio commerciale
Popper 6415
Parametri
45 psi pressure (final assembly water tested)
Note legali
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8