Documenti fondamentali
Z117447
LDPE laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Diam. int. × diam. est.
3/16 in. × 5/16 in.
Spessore delle pareti
1/16 in.
Descrizione generale
Good chemical resistance, translucent, and rigid. Temp. range: -103 to 120°F.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)