Documenti fondamentali
Z108294
Sigma-Aldrich
Tempo-Shield heat-resistant open top shield
pack of 1 pair
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Caratteristiche
reusable
Confezionamento
pack of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Descrizione generale
Optional, open-top shield (mitten) allows for additional short-term, high-temperature (up to 1,000 °F), exposure protection while permitting finger dexterity.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)