Documenti fondamentali
XKEM00104
Millipore
Valvola da vuoto a 2 vie in plastica
Sinonimo/i:
Valvola a 2 vie
Scegli un formato
1 EA
69,10 €
69,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
69,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
69,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polycarbonate
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Millipore propone un vasto assortimento di raccordi, adattatori, valvole, manometri e tubi utilizzabili con i propri sistemi di filtrazione. Tranne che dove indicato, il materiale di fabbricazione è acciaio inossidabile serie 300.
Per convenzione, gli accessori Tri-Clamp (TC) sono classificati come da 1 1/2", 2" etc. Gli accessori da 1 1/2"sono adatti per tubi con diametro esterno (D.E.) da 1" o 1 1/2", mentre quelli da 2" si collegano soltanto a tubi con D.E. di 2".