WHA7188009
Whatman® nitrocellulose filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 90 mm diam
Sinonimo/i:
Z754846
Scegli un formato
221,00 €
Scegli un formato
About This Item
221,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.8 μm, size 90 mm
Materiali
plain white
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7188-009
Whatman Article No. 28420753 (US reference)
Diametro
90 mm
Misura
90 mm
Dimensione pori
0.8 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)