WHA68782502
Filtri da siringa Whatman® GD/X
polypropylene membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z277436, syringe filter, syringe filters
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
glass fiber prefilter
Confezionamento
pk of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6878-2502
Whatman Article No. 28420521 (US reference)
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)