Documenti fondamentali
WHA67221002
Whatman® VACU-GUARD® inline filter devices
VACU-GUARD 150, dessicant, 1/pk
Sinonimo/i:
Z249572, filter devices, filtration device, inline filtration device
Scegli un formato
1 PKG
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
172,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.79
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Trap media (Anhydrous calcium sulfate with cobalt chloride indicator)
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6722-1002
Whatman Article No. 28420217 (US reference)
Parametri
280-600 L/min flow rate at 1.45-7.25 psi
Misura
9.3 in. (236 mm) , overall
Peso
318 g
Caratteristiche e vantaggi
  • Excellent for protecting vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
  • Designed for in-line use with stepped barb connections for 1NA to 12 mm i.d. hose.
  • Available with choice of chemical trap: activated carbon, molecular sieve, or desiccant.
  • Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than NA.1 µm.
  • Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)