WHA3001672
Cartine in cellulosa Whatman® per cromatografia
1 Chr roll, 10.0 cm x 100 m, 1/pk
Sinonimo/i:
Z270911, blotting papers, chromatography papers, whatman paper
Scegli un formato
129,00 €
Scegli un formato
About This Item
129,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose membrane
roll filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
1 CHR
Confezionamento
pkg of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
Whatman 3001-672
Whatman Article No. 28419177 (US reference)
Parametri
130 mm/30 min speed
Largh. × lungh.
10 cm × 100 m
Grammatura
87 g/m2
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)