WHA230800
Whatman® drain disc
diam. 37 mm
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Z741485
Scegli un formato
88,30 €
Scegli un formato
About This Item
88,30 €
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 230800
Whatman Article No. 28418860 (US reference)
Diametro
37 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applications
- General laboratory microfiltration
- Quality control and sterility testing
- Removal of particulates from HPLC solvents
- Tissue culture media filtration
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)