W248924
Furfural
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
Densità del vapore
3.31 (vs air)
Tensione di vapore
13.5 mmHg ( 55 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
599 °F
Limite di esplosione
19.3 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. eboll.
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−36 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 1 mL/mL, clear
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Organolettico
almond; baked; bread; woody; sweet
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup