WHA1827035
Whatman® glass microfiber grade 934-AH filter discs 1.5 μm pore size
white, binder free, total suspended solids analysis, 100 ea, 35 mm diam
Sinonimo/i:
Z690775, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
Scegli un formato
37,40 €
Scegli un formato
About This Item
37,40 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® glass microfiber filters, Grade 934-AH®, circles, diam. 35 mm
Materiali
borosilicate glass membrane
circles
Descrizione
basis weight, 64 g/m2
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1827-035
Whatman Article No. 28418470 (US reference)
Parametri
47 speed (filtration)
Diametro
35 mm
Spessore
435 μm
Dimensione pori
1.5 μm retention
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Water pollution monitoring
- Air pollution monitoring
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
Caratteristiche e vantaggi
- High loading capacity enables efficient filtration of suspended solid
- Smooth surface: provides efficient precipitate recovery
- High loading capacity: enables processing of turbid solutions
- High-grade borosilicate glass microfiber: withstands temperatures up to 550°C
- Nominal particle retention of 1.5 µm
- Low fiber shedding
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)