Documenti fondamentali
WHA1821915
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B
Grade GF/B sheets, 460 x 570 mm, 25/pk
Sinonimo/i:
Z651905, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
Scegli un formato
25 EA
1.500,00 €
1.500,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
1.500,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
1.500,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
sheets
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1821-915
Whatman Article No. 28418368 (US reference)
Parametri
195 sec/100 mL (Herzberg)
Largh. × lungh.
46 cm × 57 cm
Spessore
0.68 mm
Dimensione pori
1.0 μm
Grammatura
143 g/m2
Descrizione generale
Grade GF/B: 1.0 μm
Three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required.
Caratteristiche e vantaggi
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)