Documenti fondamentali
WHA1821090
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 25 ea, 90 mm diam
Sinonimo/i:
Z242284, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
Scegli un formato
1 PKG
47,70 €
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
47,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B, Grade GF/B circles, 90 mm, 25/pk
Materiali
borosilicate glass
circles
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1821-090
Whatman Article No. 28418355 (US reference)
Diametro
9.0 cm
Spessore
0.68 mm
Dimensione pori
1.0 μm
Descrizione generale
Grade GF/B: 1.0 μm
Three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required.
Caratteristiche e vantaggi
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)