WHA1820866
Filtri in microfibra di vetro Whatman® , Grado GF/A
sheets, W × L 203 mm × 254 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Z740861, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
Scegli un formato
410,00 €
Scegli un formato
About This Item
410,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
sheets
Descrizione
GF/A grade: fast, high loading
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1820-866
Whatman Article No. 28418331 (US reference)
Largh. × lungh.
203 mm × 254 mm
Spessore
0.26 mm
Dimensione pori
1.6 μm
Compatibilità
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Descrizione generale
Filtri in fibra di vetro Whatman senza leganti di grado GF/A con ritenzione di particelle fini, elevate capacità e portata per la filtrazione di grandi volumi di liquidi e aria.
Caratteristiche e vantaggi
- These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
- Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
- Foodstuff analysis
- Filtering of algae and bacteria cultures
- Protein filtration
- Radioimmunoassay of weak β emitters
- Gravimetric determination of airborne particulates
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)