Documenti fondamentali
WHA1440917
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
sheets, W × L 460 mm × 570 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman paper, Z740438, filter papers, paper filter
Scegli un formato
1 PKG
574,11 €
574,11 €
Prezzo di listino622,00 €Risparmia il 8%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
574,11 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
574,11 €
Prezzo di listino622,00 €Risparmia il 8%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose
sheets
Caratteristiche
Grade 40
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1440-917
Whatman Article No. 28418001 (US reference)
Parametri
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Largh. × lungh.
460 mm × 570 mm
Spessore
210 μm
Ceneri
≤0.007%
Dimensione pori
8 μm (Particle retention)
Grammatura
95 g/m2
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)