Documenti fondamentali
WHA10421060
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 100 ea, 142 mm diam
Sinonimo/i:
Z750689
Scegli un formato
1 PKG
377,00 €
377,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
377,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
377,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, size 142 mm
Materiali
borosilicate glass membrane
circles
Confezionamento
pk of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10421060
Whatman Article No. 28415413 (US reference)
Misura
142 mm
Descrizione generale
This filter is used as a membrane prefilter in applications such as the determination of crop protection agent residues by GC or HPLC, in cold sludge determination of beer, in soot separation before gas analyzers and as roll filters in automatic air filtration units.
Caratteristiche e vantaggi
  • Inorganic binder provides increased strength
  • Temperature resistant up to 500°C
  • Medium filtration speed
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)