Documenti fondamentali
WHA10409834
Whatman® mixed cellulose ester ME 26 filter discs 0.6 μm pore size
black, hydrophilic, white grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 EA, 400 ea, 50 mm diam
Sinonimo/i:
Z750549
Scegli un formato
1 PKG
594,00 €
594,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
594,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
594,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME26/31, 3.1 mm grid, for Membrane-Butler, pore size 0.6 μm, white grid, diam. 50 mm
Materiali
white grid
Sterilità
sterile
Caratteristiche
white grid
Confezionamento
pk of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10409834
Whatman Article No. 28415264 (US reference)
Diametro
50 mm
Diam. membrana
47 mm
Dimensione pori
0.6 μm
Caratteristiche e vantaggi
  • Sterile options available for critical applications.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
  • Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
  • The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)