Documenti fondamentali
WHA1006240
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman paper, Z695289, paper filter
Scegli un formato
1 PKG
79,20 €
79,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
79,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
79,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose filters
circles
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 28414058 (US reference)
Parametri
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
240 mm
Spessore
180 μm
Ceneri
≤0.06%
Dimensione pori
3 μm (Particle retention)
Grammatura
100 g/m2
Caratteristiche e vantaggi
  • Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
  • Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)