Documenti fondamentali
SYNS620012
Synthware 180 degree high vacuum valve with protected o-rings
size 0-12 mm
Sinonimo/i:
Synthware S620012
Scegli un formato
1 EA
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
116,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S620012
Categorie correlate
Descrizione generale
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 180°angle to one another. Viton® O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)