W530155
Coconut oil
virgin, Certified organic (NOP)
Sinonimo/i:
Coconut oil from Cocos nucifera, Coconut fat, Copra oil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Certified organic (NOP)
Halal
Origine
Philippines origin
Punto di fusione
23-27 °C
Densità
0.903 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
tree nuts
Organolettico
coconut
awg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?