W523607
Petitgrain oil, Paraguay
Sinonimo/i:
Bitter orange oil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Citrus aurantium
Grado
Kosher
Attività ottica
[α]20/D −3.0°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
173 °C (lit.)
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
woody
Nota sulla preparazione
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
152.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
66.67 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)