Documenti fondamentali
W512109
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylquinoxaline
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.108
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
Cc1nc2ccccc2nc1C
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-6H,1-2H3
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)