Documenti fondamentali
D59100
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
Sinonimo/i:
Tetramethylene dichloride
Scegli un formato
250 G
53,10 €
1 KG
123,00 €
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
53,10 €
1 KG
123,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.01
Beilstein:
635673
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
161-163 °C (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Dichlorobutane is extensively used in the synthesis of a variety of ligands, including commonly used 1,1′-(1,4-butanediyl)bis(imidazole) (bbi), to prepare coordination polymers and metal-organic frameworks (MOFs).[1][2][3] It can also be used a reagent in the synthesis of natural products such as spiro[4.5]-δ-damascone.[4]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Structures of metal-organic networks based on flexible 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole-2-phenyl) ligand.
Liu YY, et al.
CrystEngComm, 10(5), 565-572 (2008)
Four new coordination polymers of Cu (II) with 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole).
Ma JF, et al.
Polyhedron, 23(4), 553-559 (2004)
Synthesis and Olfactory Properties of a 6??Silasubstituted ?Spiro [4.5]?δ?Damascone?.
Lovchik M A and Kraft P
Chemistry?A European Journal , 23(19), 4590-4596 (2017)
A porous supramolecular architecture from a copper (II) coordination polymer with a 3D four-connected 86 net.
Ma JF, et al.
Inorganic Chemistry, 42(23), 7531-7534 (2003)