W501301
Ethyl 2-furoate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl furan-2-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
32-37 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; balsamic; fruity
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?