Documenti fondamentali
W243507
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl 3-(2-furyl)propanoate
Scegli un formato
W243507-SAMPLE-K
60,30 €
100 G
249,00 €
1 KG
2.270,00 €
60,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W243507-SAMPLE-K
60,30 €
100 G
249,00 €
1 KG
2.270,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero FEMA:
2435
Numero CE:
N° CoE:
2091
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.022
NACRES:
NA.21
60,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-11-9(10)6-5-8-4-3-7-12-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Cristina Avonto et al.
Toxicology and applied pharmacology, 318, 16-22 (2017-01-23)
German chamomile is one of the most popular herbal ingredients used in cosmetics and personal care products. Allergic skin reactions following topical application of German chamomile have been occasionally reported, although it is not fully understood which of the chemical