Documenti fondamentali
W474505
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2,6-dimethylheptanal
≥95%, stabilized
Sinonimo/i:
Methoxymelonal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
4745
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Organolettico:
fruity; floral; citrus
Grado:
Fragrance grade
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fruity; floral; citrus
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(8-11)6-5-7-10(2,3)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
QMXBURPYNWBMJR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)