Documenti fondamentali
W401404
Sigma-Aldrich
2-Phenylethyl isothiocyanate
FG
Sinonimo/i:
Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenylethyl isothiocyanate
Scegli un formato
W401404-SAMPLE-K
48,80 €
25 G
99,50 €
100 G
147,00 €
1 KG
1.160,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W401404-SAMPLE-K
48,80 €
25 G
99,50 €
100 G
147,00 €
1 KG
1.160,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.24
Numero FEMA:
4014
Beilstein:
2084162
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.193
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Indice di rifrazione
n20/D 1.5888 (lit.)
P. ebollizione
139-140 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; sulfurous
Stringa SMILE
S=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
2-Phenylethyl isothiocyanate (2-PE ITC) is a bioactive isothiocyanate mainly found in Brassica vegetables.[1][2] It is produced by the enzymatic hydrolysis of 2-phenylethyl glucosinolate.[3] 2-PE ITC is the main compound responsible for the nematicidal effect of Brassica root tissues against (Pratylenchus neglectus Filipjev), a root-lesion nematode. This ability makes it a promising candidate for the development of soil fumigants.[4]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
In vitro inhibition of soil microorganisms by 2?phenylethyl isothiocyanate.
Smith BJ & Kirkegaard JA
Plant Pathology, 51(5), 585-593 (2002)
Evaluation of Antibacterial Activity of 3?Butenyl, 4?Pentenyl, 2?Phenylethyl, and Benzyl Isothiocyanate in Brassica Vegetables
Jang M, et al.
Journal of Food Science, 75(7) (2010)
Antibacterial activity and synergistic effect between watercress extracts, 2?phenylethyl isothiocyanate and antibiotics against 11 isolates of Escherichia coli from clinical and animal source.
Freitas E, et al.
Letters in Applied Microbiology, 57(4), 266-273 (2013)
Reduced susceptibility of Brassica napus to Pratylenchus neglectus in plants with elevated root levels of 2-phenylethyl glucosinolate.
Potter MJ, et al.
Journal of Nematology, 31(3), 291-291 (1999)
L D Huong et al.
Oral diseases, 18(5), 513-519 (2012-02-09)
β-Phenylethyl isothiocyanate (PEITC) has been demonstrated to fight many types of cancers through various molecular pathways. In this study, we focused on its effect on the induction of apoptosis to inhibit cell growth and molecular mechanism in oral cancer. 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2-(4