Documenti fondamentali
W390909
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone
99.8%
Sinonimo/i:
Hexanon, Keto hexamethylene, Ketohexamethylene, Pimelic ketone, Sextone
Scegli un formato
W390909-SAMPLE
47,40 €
1 KG
68,30 €
25 KG
153,00 €
10 KG
161,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W390909-SAMPLE
47,40 €
1 KG
68,30 €
25 KG
153,00 €
10 KG
161,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H10(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero FEMA:
3909
Beilstein:
385735
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.148
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
3.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
788 °F
Limite di esplosione
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.450 (lit.)
P. ebollizione
155 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
minty
Stringa SMILE
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Cyclohexanone is a cyclic ketone with a minty odor. It is reported to be present in volatile flavor fraction of kiwi fruit pulp and acerola fruit.[1]
Applicazioni
  • Structural Revision of Hyperibrin B and Hyperscabrones H and I by Biosynthetic Considerations, NMR Analysis, and Chemical Synthesis.: Cyclohexanone is utilized in the synthesis and structural revision of complex natural products, demonstrating its utility in biochemical research (Wang et al., 2021).
  • Biocatalytic conversion of cycloalkanes to lactones using an in-vivo cascade in Pseudomonas taiwanensis VLB120.: This study highlights the biocatalytic potential of Cyclohexanone in producing valuable lactones, contributing to advancements in green chemistry (Karande et al., 2018).
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Cyclohexanol analytical standard
Supelco
44113
Cyclohexanol
Cyclohexanol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
105899
Cyclohexanol
Cyclohexene inhibitor-free, ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
125431
Cyclohexene
Pyrrolidine ≥99.0%
Sigma-Aldrich
83240
Pyrrolidine
Pyrrolidine 99%
Sigma-Aldrich
P73803
Pyrrolidine
GC-FTIR as a powerful tool for the characterization of flavor components in Kiwi.
Fischbock G, et al.
Microchimica Acta, 96(1), 249-257 (1988)
Viktória Fábos et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(11), 2629-2637 (2012-09-07)
Iron (and to a lesser extent manganese) in the wall of a 316 stainless steel (SS) reactor is responsible for the hydrogenation of cyclohexanone to cyclohexanol when using an aqueous formic acid solution under high temperature and pressure water (HTPW)
Alakananda Hajra et al.
Organic letters, 14(21), 5488-5491 (2012-10-18)
Dehydrogenative aromatization of cyclohexanone imines to arylamines has been achieved using a palladium catalyst under aerobic conditions. The reaction is applicable to a variety of imines that are either preformed or generated in situ from cyclohexanone derivatives and aryl or
Brahm J Yachnin et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(18), 7788-7795 (2012-04-18)
The Baeyer-Villiger monooxygenases (BVMOs) are a family of bacterial flavoproteins that catalyze the synthetically useful Baeyer-Villiger oxidation reaction. This involves the conversion of ketones into esters or cyclic ketones into lactones by introducing an oxygen atom adjacent to the carbonyl
Yun-Yun Xu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(2), 388-394 (2012-12-19)
A type of novel α,β-unsaturated cyclohexanone analogous, which designed based on the curcumin core structure, have been discovered as potential EGFR inhibitors. These compounds exhibit potent antiproliferative activity in two human tumor cell lines (Hep G2 and B16-F10). Among them
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf