Documenti fondamentali
W385808
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanethiol
≥97%
Sinonimo/i:
Isoamyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.21
Numero FEMA:
3858
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.171
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4432 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)