W366706
Diphenyl ether
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Densità del vapore
>5.86 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid or liquid
Temp. autoaccensione
1144 °F
Limite di esplosione
1.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.579 (lit.)
P. eboll.
259 °C (lit.)
Punto di fusione
25-27 °C (lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
geranium; green
Stringa SMILE
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TTR(7276)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup