Documenti fondamentali
W374806
Sigma-Aldrich
L-Menthyl lactate
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.33
Numero FEMA:
3748
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.551
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D −81°, c = 5 in ethanol
P. ebollizione
142 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-47 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
alcohol; minty
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 25 ppm
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)