Documenti fondamentali
W266809
Sigma-Aldrich
DL-Menthyl acetate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
(5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) acetate, Menthyl acetate racemic
Scegli un formato
W266809-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
138,00 €
10 KG
1.090,00 €
25 KG
2.600,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W266809-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
138,00 €
10 KG
1.090,00 €
25 KG
2.600,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2668
Numero CE:
N° CoE:
206
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.016
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445
P. ebollizione
228-229 °C
Densità
0.922 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; cooling; minty
Stringa SMILE
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Taste at 25 ppm
Altre note
Natural occurrence: Mentha arvensis, peppermint, scotch spearmint, raspberry, mango, buchu oil, lemon blam, ginger and orange juice, eucalyptus oil.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 58-58 (2002)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)