Documenti fondamentali
W372005
Sigma-Aldrich
cis-2-Nonen-1-ol
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero FEMA:
3720
Numero CE:
N° CoE:
10292
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.112
NACRES:
NA.21
Per informazioni sul prodotto W372005, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
96 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cucumber; fatty; green
Stringa SMILE
[H]\C(CO)=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)