Documenti fondamentali
W362301
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone, mixture of isomers
96%, FG
Sinonimo/i:
Homofuraneol
Scegli un formato
W362301-SAMPLE-K
48,80 €
100 G
211,00 €
1 KG
1.420,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W362301-SAMPLE-K
48,80 €
100 G
211,00 €
1 KG
1.420,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero FEMA:
3623
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.084
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
248-249 °C (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
bread; burnt; caramel; maple; sweet
Stringa SMILE
CCC1=C(O)C(C(C)O1)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone is one of the key volatile components of shoyu (soy sauce).[1] It also occurs in roasted coffee[2] and blackberries.[3]
Applicazioni
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone (a mixture of isomers) can be used as a flavoring agent in food industries due to its excellent sensory properties.[4]
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Aroma simulation on the basis of the odourant composition of roasted coffee headspace
Mayer F & Grosch W.
Flavour and Fragrance Journal, 16(3), 180-190 (2001)
K Ando et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 23(6), 689-694 (2000-06-23)
4-Hydroxy-2(or 5)-ethyl-5(or 2)-methyl-3(2H)-furanone (HEMF) is representative of the Maillard reaction-derived reductones found in many foodstuffs. Influence of HEMF on iron ion-induced oxidative modification of human erythrocyte membranes and low density lipoprotein (LDL) under aerobic conditions was investigated. When human erythrocytes
X Li et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 36(4), 305-314 (1998-07-03)
Components with DNA breaking activity in soy sauce were investigated. It was found that there were water soluble high molecular weight DNA breaking components in soy sauce. Two DNA breaking components in the ethyl acetate extract of soy sauce were
Aroma extract dilution analysis of cv. Marion (Rubus spp. hyb) and cv. Evergreen (R. laciniatus L.) blackberries
Klesk K & Qian M.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(11), 3436-3441 (2003)
K Hiramoto et al.
Mutation research, 415(1-2), 79-83 (1998-08-26)
Fragrant hydroxyfuranone and dihydroxypyranone derivatives generated in the Maillard reaction of sugars and amino acids are detected in various processed foods and have been shown active to break DNA single-strand in the in vitro studies. In the present study, absorption