Documenti fondamentali
W349208
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Undecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero FEMA:
3492
Numero CE:
N° CoE:
10633
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.274
NACRES:
NA.21
Per informazioni sul prodotto W349208, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
105 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; waxy; soapy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl undecanoate is a volatile fatty acid ethyl ester (FAEE) commonly found in alcoholic beverages.[1][2] It is also reported to occur in fermented wheat germ extract.[3]
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of volatile fatty acid ethyl esters in raw spirits using solid phase microextraction and gas chromatography.
Plutowska B & Wardencki W.
Analytica Chimica Acta, 613(1), 64-73 (2008)
Characterization of the aroma profile of Madeira wine by sorptive extraction techniques.
Alves RF, et al.
Analytica Chimica Acta, 546(1), 11-21 (2005)
GC-MS of volatile components of fermented wheat germ extract.
Yusuf OK & Bewaji CO.
Journal of Cereals and Oilseeds, 2(3), 38-42 (2011)