Documenti fondamentali
W348805
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylpentanoate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Manzanate
Scegli un formato
W348805-SAMPLE
50,30 €
200 G
70,40 €
4 KG
575,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W348805-SAMPLE
50,30 €
200 G
70,40 €
4 KG
575,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
3488
Numero CE:
N° CoE:
10616
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.526
NACRES:
NA.21
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
153-152 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; melon; fruity
Stringa SMILE
CCCC(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
HZPKNSYIDSNZKW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Saeedeh Noushini et al.
Scientific reports, 10(1), 19799-19799 (2020-11-15)
Diverse methods have been used to sample insect semiochemicals. Sampling methods can differ in efficiency and affinity and this can introduce significant biases when interpreting biological patterns. We compare common methods used to sample tephritid fruit fly rectal gland volatiles