Documenti fondamentali
W343005
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol
≥96%, predominantly trans, FG
Sinonimo/i:
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CH(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero FEMA:
3430
Numero CE:
N° CoE:
2295
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.074
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
159-160 °C (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; musty; herbaceous; tomato
Stringa SMILE
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
4-Hexen-1-ol is a volatile flavor alcohol that is reported to occur in banana.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Penicillin acylase-mediated synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline and of 2-propionyl-1-pyrroline, key roast-smelling odorants in food. Inclusion complexes with ?-cyclodextrin and their NMR and MS characterization.
Favino TF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(25), 8975-8979 (1996)