224707
cis-2-Hexen-1-ol
95%
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
166 °C (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[H]\C(CO)=C(/[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?