W338820
2-Tridecanone
≥98%, natural, FG
Sinonimo/i:
Methyl undecyl ketone
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Prodotti consigliati
Origine biologica
botanical
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
Punto di fusione
24-27 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; mushroom; waxy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)