Documenti
870853P
Avanti
ST1326
Avanti Research - A Croda Brand 870853P, powder
Sinonimo/i:
(R)-3-(3-tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H45 N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.61
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870853P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870853P
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](NC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H45N3O3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23-22(28)24-20(18-21(26)27)19-25(2,3)4/h20H,5-19H2,1-4H3,(H2-,23,24,26,27,28)
BMZYTDRMCBZVNH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
ST1326 contains an aliphatic carbon chain and is structurally similar to palmitoylcarnitine.
Azioni biochim/fisiol
ST1326 is a reversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferases. It shows anti tumor action in leukemia cell lines.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870853P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
The carnitine system and cancer metabolic plasticity
Beatrice MMA, et al.
Cell Death & Disease, 9(2), 228-228 (2018)
Structural insight into function and regulation of carnitine palmitoyltransferase
Rufer AC, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 66(15), 2489-2501 (2009)
A brain-liver circuit regulates glucose homeostasis
Pocai A, et al.
Cell Metabolism, 1(1), 53-61 (2005)
Ida Sofie Grønningsæter et al.
Cells, 9(5) (2020-05-13)
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive blood cancer resulting in accumulation of immature, dysfunctional blood cells in the bone marrow. Changes in cell metabolism are features of many cancers, including AML and this may be exploited as a therapeutic