Documenti fondamentali
W338303
Sigma-Aldrich
2-Pentylpyridine
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-Amyl pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.23
Numero FEMA:
3383
Numero CE:
N° CoE:
11412
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.06
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
102-107 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green; herbaceous
Stringa SMILE
CCCCCc1ccccn1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9-11-10/h5-6,8-9H,2-4,7H2,1H3
HSDXVAOHEOSTFZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yeşim Karademir et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 121, 919-925 (2019-05-22)
This study aimed to investigate lipid derived formations of decadien-1-amine, 2-pentylpyridine, and acrylamide in potato chips during frying. 2,4-Decadienal, a lipid derived carbonyl, was monitored in repeatedly used sunflower oil at different thermoxidation levels (0, 6, 12, 18, 24 h at