Documenti fondamentali
W335908
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
Scegli un formato
W335908-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
110,00 €
4 KG
445,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W335908-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
110,00 €
4 KG
445,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
3359
Numero CE:
N° CoE:
10773
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.516
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
P. ebollizione
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green; waxy; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Regarding the product W335908 under the brand ALDRICH, categorized as composition, does the product contain additives? Also, what is the biological source of the product?
    1 risposta
    1. This product is synthetic and does not contain any materials of biological origin. There are no additives present in this compound.
      Utile?
  2. Does the product contain additives? What is the biological source of the product?
    1 risposta
    1. This product is synthetic and does not contain any materials of biological origin. There are no additives present in this compound.