Documenti fondamentali
W334618
Sigma-Aldrich
Furfuryl propionate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Furfuryl propanoate, NSC 35556
Scegli un formato
W334618-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
286,00 €
5 KG
1.380,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W334618-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
286,00 €
5 KG
1.380,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.16
Numero FEMA:
3346
Numero CE:
N° CoE:
10646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.062
NACRES:
NA.21
Organolettico:
spicy; fruity; sweet
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
195-196 °C (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
spicy; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3
LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)