Key Documents
W330302
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanethiol
≥95%, FG
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.21
Numero FEMA:
3303
Numero CE:
N° CoE:
11509
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.048
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Tensione di vapore
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
116-117 °C (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
CCC(C)CS
InChI
1S/C5H12S/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup