Documenti fondamentali
W327613
Sigma-Aldrich
Dipropyl trisulfide
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.37
Numero FEMA:
3276
Beilstein:
1736293
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.023
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
CCCSSSCCC
InChI
1S/C6H14S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
GAZXPZNJTZIGBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)