W322806
Propyl disulfide
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Dipropyl disulfide, Propyl disulfide
Scegli un formato
45,90 €
Scegli un formato
About This Item
45,90 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
195-196 °C (lit.)
Punto di fusione
−86 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
burnt; earthy; alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?