Documenti fondamentali
W326100
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylcyclohexanone
mixture of diastereomers, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
peppermint cyclohexanone
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)C6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero FEMA:
3261
Beilstein:
1859137
Numero CE:
N° CoE:
11044
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.095
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
76-78 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cooling; woody; camphoraceous; minty; peppermint
Stringa SMILE
CCC(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3
RQXTZKGDMNIWJF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-sec-Butylcyclohexanone can be used as a flavoring agent[1] and fragrance ingredient.[2]
Azioni biochim/fisiol
Taste at 20 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)