Documenti fondamentali
W324205
Sigma-Aldrich
p,α,α-Trimethylbenzyl alcohol
≥95%, FG
Sinonimo/i:
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymene, cherry propanol
Scegli un formato
W324205-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
89,10 €
1 KG
671,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W324205-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
89,10 €
1 KG
671,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4C(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero FEMA:
3242
Numero CE:
N° CoE:
530
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.042
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5185 (lit.)
P. ebollizione
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)