W320218
Methyl 2-pyrrolyl ketone
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-Acetylpyrrole, Methyl 2-pyrrolyl ketone
Scegli un formato
47,40 €
Scegli un formato
About This Item
47,40 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
300
400
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Punto di fusione
88-93 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
bread; coumarin; licorice; musty; nutty; walnut
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5(8)6-3-2-4-7-6/h2-4,7H,1H3
IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl 2-pyrrolyl ketone, CAS Registry Number 1072-83-9.: This research presents a safety assessment of methyl 2-pyrrolyl ketone for its use in fragrances, highlighting its toxicological profile and regulatory considerations (Api AM, Belsito D, Botelho D, et al., 2024, Api et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?